Learn More
Copper(I) Chloride, Honeywell™
Codice prodotto. 15661950 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-89-6
Formula molecolare ClCu
Molecular Weight (g/mol) 98.996
Numero MDL MFCD00010971
InChI Key OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC Name chlorocopper
SMILES Cl[Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(I) Chloride
Quantità 500 g
Formula lineare CuCl
Numero UN 2802
Informazioni di solubilità Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water
Peso formulazione 99g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Pressione del vapore 1.3mmHg (546°C)