Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systems
BIOPHARMA
Provide sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries.
615.00€ - 1562.29€
Specifica
Descrizione Benchtop cooling system
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Colore Include Linea di prodotti Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Include Linea di prodotti Prezzo Quantità e disponibilità  
15562791
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432021
Purple Holder and One Cooling Core CoolBox XT
615.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15572791
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432022
Green Holder and one cooling core CoolBox XT
615.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15582791
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432023
Orange Holder and One Cooling Core CoolBox XT
615.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15592791
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432024
Pink Holder and One Cooling Core CoolBox XT
615.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15502801
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432025
Purple Holder and Two Cooling Cores CoolBox 2XT
952.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15512801
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432026
Green Holder and Two Cooling Cores CoolBox 2XT
952.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15522801
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432027
Orange Holder and Two Cooling Cores CoolBox 2XT
952.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15532801
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
432028
Pink Holder and Two Cooling Cores CoolBox 2XT
952.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-12-2025
Aggiungi al carrello
15552801
Vedere i documenti
Corning™
432030
Green CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24 CoolBox XT M24 system Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15572801
Vedere i documenti
Corning™
432032
Green CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M-PCR CoolBox XT PCR Strip system Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15582801
Vedere i documenti
Corning™
432033
Green CoolBox 2XT System, CoolRack PCR96, SBS-Compatible CoolRack XT M24 CoolBox 2XT PCR system Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Corning CoolBox XT systems are bench top cooling workstations that provide sample cooling or freezing without ice, electricity or batteries. CoolBox systems are versatile and accommodate a variety of sample formats and temperatures. The modular design enables the use of CoolRack™ and CoolSink™ thermo-conductive sample modules to hold microfuge tubes, cryogenic vials, PCR tubes or plates, assay plates and more.
  • Consists of a base, cooling cartridge/core and a lid
  • Includes a magnetized collar and a 1° to 8°C temperature indicator for visual assurance of proper temperature
  • To use with any 30 place Corning CoolRack Tubes Module
  • The internal cooling or freezing cores provide 0.5° to 4°C for over 10 hours with lid open and over 16 hours with lid closed
  • CoolBox systems may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap freezing workstation for bacteria, virus or proteins.
Specifica
Specifica
Benchtop cooling system