Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systems
Provide sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries.
Marca:  Corning™ 432030
Codice prodotto. 15552801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432030; Suggested Replacement: 432022 + 432040)
Ready to Use MicroTube 24 CoolBox XT System comes complete with CoolBox, cooling core and M24 CoolRack module.
  • For use with 24 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes
  • Includes: CoolBox XT System, SBS-compatible CoolRack XT M24
  • Suggested application: Enzyme, PCR reagent or other biological specimen cooling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Benchtop cooling system
Cryo Storage Box
24 (1.5 mL or 2 mL Cryogenic Vials)
CoolBox XT M24 system
Green
Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours
CoolBox XT System, SBS-Compatible CoolRack XT M24
4 kg