Learn More
Gilson™ Connection Kit
232.00€ - 248.00€
Specifica
Quantità 5 Set
Tipo Connection Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Outside Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Outside Prezzo Quantità e disponibilità  
10404332
Vedere i documenti
Gilson™
F1825056
4 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10113002
Vedere i documenti
Gilson™
F1825054
3 mm
248.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Connector kit accessories for the MINIPULS™ 3 and Evolution peristaltic pumps come in a variety of types: metal sleeve connectors for small bore tubing, connector kits for flanged tubing, or plastic connectors for large bore tubing.
  • These kits contain five connectors each.
  • The connectors are available in a three sizes to fit a variety of tubing of different inner diameters.
Specifica
Specifica
5 Set
Connection Kit