Learn More
Gilson™ Connection Kit
Marca:  Gilson™ F1825054
Codice prodotto. 10113002
  • 248.00€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Connector kit accessories for the MINIPULS™ 3 and Evolution peristaltic pumps come in a variety of types: metal sleeve connectors for small bore tubing, connector kits for flanged tubing, or plastic connectors for large bore tubing.
  • These kits contain five connectors each.
  • The connectors are available in a three sizes to fit a variety of tubing of different inner diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 mm
1.0 to 1.65 mm
5 Set
Connection Kit