Learn More
Thermo Scientific Chemicals Congo Red, Indicator grade
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
87.40€ - 327.00€
Identificatori chimici
CAS 573-58-0
Formula molecolare C32H22N6Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 696.664
Numero MDL MFCD00004028
InChI Key IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10754791
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
110501000
100 g Glass bottle
87.40€
100g
10614762
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
110505000
500 g Glass bottle
327.00€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
573-58-0
696.664
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
11313
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate
C32H22N6Na2O6S2
MFCD00004028
C.I. 22120, Direct Red 28
CHEBI:34653
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Congo Red
573-58-0
MFCD00004028
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
696.664
CHEBI:34653
Indicator
>360.0°C
C32H22N6Na2O6S2
C.I. 22120, Direct Red 28
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate
11313
696.65
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Congo red
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.