Learn More
Thermo Scientific Chemicals Congo Red, Indicator grade
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 110505000
324.93 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 500 g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
573-58-0 | |
696.664 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
11313 | |
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate |
C32H22N6Na2O6S2 | |
MFCD00004028 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
CHEBI:34653 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Congo Red | |
573-58-0 | |
MFCD00004028 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
696.664 | |
CHEBI:34653 | |
Indicator | |
500 g |
>360.0°C | |
C32H22N6Na2O6S2 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate | |
11313 | |
696.65 | |
Glass bottle |
Sécurité et traitement
- Congo red
Mention d'avertissement
- Pericolo
Catégorie de danger
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Mention de danger
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H350-Può provocare il cancro.
Conseils de prudence
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.