Learn More
Standard di conducibilità con certificazione NIST, 1413μS/cm
Calibrates electrodes and meters for accurate electrical and thermal conductivity measurements. Conductivity Standard, 1413μS/cm, NIST Certified, Chem-Lab is a 0.01M potassium chloride solution for laboratory use and LF measurements. 1278μS at 20°C, 1413μS at 25°C (±1%).
64.05€ - 64.27€
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11920339
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL03.1101.0500
500 ml
64.27€
Pezzo
11953083
SDS Vedere i documenti
Chem Lab
CL03.1101.1000
1000 ml
64.05€
1L
Descrizione
Descrizione
5°C—896μS/cm
10°C—1020μS/cm
15°C—1147μS/cm
20°C—1278μS/cm
25°C—1413μS/cm
30°C—1552μS/cm
35°C—1694μS/cm
40°C—1839μS/cm
Specifica
Identificatori chimici
7447-40-7
74.55
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32588
ClK
MFCD00011360
4873
[Cl-].[K+]
Specifica
Potassium Chloride
7447-40-7
1413μS/cm
0.01 M
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassio;cloruro
4873
74.56g/mol
Polietilene
1.01g/mL
ClK
MFCD00011360
[Cl-].[K+]
74.55
CHEBI:32588