Learn More
Standard di conducibilità con certificazione NIST, 1413μS/cm
Codice prodotto. 11953083
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1000 ml
Calibrates electrodes and meters for accurate electrical and thermal conductivity measurements. Conductivity Standard, 1413μS/cm, NIST Certified, Chem-Lab is a 0.01M potassium chloride solution for laboratory use and LF measurements. 1278μS at 20°C, 1413μS at 25°C (±1%).
5°C—896μS/cm
10°C—1020μS/cm
15°C—1147μS/cm
20°C—1278μS/cm
25°C—1413μS/cm
30°C—1552μS/cm
35°C—1694μS/cm
40°C—1839μS/cm
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Imballaggio Polietilene
Densità 1.01g/mL
Conducibilità 1413μS/cm
Concentrazione 0.01 M
IUPAC Name potassium chloride
Quantità 1000 ml
Peso formulazione 74.56g/mol