Learn More
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina, Thermo Scientific Chemicals
34.96€ - 884.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Cobalt oxide, Molybdenum oxide |
---|---|
Nota nome | On alumina |
Colore | Blue |
Forma fisica | Trilobe Extrudate |
Numero MDL | MFCD01074445 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15404005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.14 |
25 g | N/A | ||||||
15414005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.22 |
100 g |
130.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15424005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.36 |
500 g |
442.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15434005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045579.A4 |
2.5 kg |
884.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Cobalt oxide, Molybdenum oxide | |
Blue | |
MFCD01074445 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
On alumina | |
Trilobe Extrudate | |
UN3077 | |
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H302-H319-H317
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P272-P280-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H319-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures