Learn More
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.14
Codice prodotto. 15404005
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Blue
25 g
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Trilobe Extrudate
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless