Learn More
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
178.89€ - 1915.53€
Identificatori chimici
CAS | 1307-96-6 |
---|---|
Formula molecolare | CoO |
Molecular Weight (g/mol) | 74.93 |
Numero MDL | MFCD00016031 |
InChI Key | IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 |
PubChem CID | 14786 |
IUPAC Name | oxocobalt |
SMILES | O=[Co] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11488500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.06 |
5 g |
178.89€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11478500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.14 |
25 g |
664.31€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11468500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044354.22 |
100 g |
1915.53€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1307-96-6 | |
74.93 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
14786 | |
O=[Co] |
CoO | |
MFCD00016031 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
oxocobalt |
Specifica
Cobalt (II) oxide | |
1307-96-6 | |
Powder | |
CoO | |
UN2811 | |
cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13 | |
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N | |
oxocobalt | |
14786 | |
99.995% | |
Air Sensitive |
1935°C | |
Brown-Green | |
(metals basis) | |
MFCD00016031 | |
14,2446 | |
Insoluble in water. | |
O=[Co] | |
74.93 | |
74.93 | |
CoO, may contain up to 10% Co3O4 | |
6.45 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351-H302-H317
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
H301-H317-H330-H334-H350
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-154-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GG2800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cobalt(II) oxide
Signalwort
- Pericolo
Gefahrenkategorie
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Gefahrenhinweis
- H301-Tossico se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt oxide (CoO)
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.