Learn More
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis) Codice prodotto.: 11468500
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11468500
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11468500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044354.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1307-96-6
Formula molecolare CoO
Molecular Weight (g/mol) 74.93
Numero MDL MFCD00016031
InChI Key IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
IUPAC Name oxocobalt
SMILES O=[Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt (II) oxide
Punto di fusione 1935°C
Colore Brown-Green
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,2446
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 74.93
Percent Purity 99.995%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CoO, may contain up to 10% Co3O4
Sensibilità Air Sensitive
Densità 6.45 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS04K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number044354.06,044354.22,044354.14
Numero di lottoN08I045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number044354.06,044354.22,044354.14
Numero di lottoA16P24 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number044354.06,044354.22,044354.14
Numero di lottoE06N32 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number044354.06,044354.22,044354.14
Numero di lottoX17E018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number044354.06,044354.22,044354.14
Titolo del prodotto
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis) >