Learn More
Cobalt(II) hydroxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
90.90€ - 349.00€
Identificatori chimici
CAS | 21041-93-0 |
---|---|
Formula molecolare | CoH2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.95 |
Numero MDL | MFCD00016015 |
InChI Key | ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis |
PubChem CID | 10129900 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Co++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15219846
|
Thermo Scientific Acros
453892500 |
250 g |
90.90€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15209846
|
Thermo Scientific Acros
453890010 |
1 kg |
349.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificatori chimici
21041-93-0 | |
92.95 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
10129900 |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] |
Specifica
Cobalt(II) hydroxide | |
95% | |
Co(OH)2 | |
15,2426 | |
ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-cobalt(2+) dihydroxide | |
10129900 | |
95% |
21041-93-0 | |
CoH2O2 | |
MFCD00016015 | |
cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis | |
[OH-].[OH-].[Co++] | |
92.95 | |
92.95 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Very toxic to aq
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED:
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-166-4
- Cobalt(II) hydroxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.