Learn More
Cobalt(II) hydroxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15209846 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21041-93-0
Formula molecolare CoH2O2
Molecular Weight (g/mol) 92.95
Numero MDL MFCD00016015
InChI Key ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) hydroxide
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare Co(OH)2
Indice di Merck 15,2426
IUPAC Name cobalt(2+);dihydroxide
Peso formulazione 92.95
Percent Purity 95%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.