Learn More
Memmert™ Ganasce per beute
29.00€ - 30.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 14L, 22L, 29L, 45L bath |
---|---|
Tipo | Clip |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12008471
|
Memmert™
B02693 |
14L, 22L, 29L, 45L bath |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12018471
|
Memmert™
B02694 |
14L, 22L, 29L, 45L bath |
29.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
14L, 22L, 29L, 45L bath | |
Clip |