Learn More
Memmert™ Ganasce per beute
Marca:  Memmert™ B02694
Codice prodotto. 12018471
  • 29.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
14L, 22L, 29L, 45L bath
Clip
For 300mL flask; 6 flasks maximum