Learn More
CLEC12B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | CLEC12B |
---|---|
Concentrazione | 0.35 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16844605
|
Proteintech
26077-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16834605
|
Proteintech
26077-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cell surface receptor that protects target cells against natural killer cell-mediated lysis. Modulates signaling cascades and mediates tyrosine phosphorylation of target MAP kinases.Specifica
CLEC12B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q149M0, Q2HXU8 | |
387837, 502900, 71183 | |
CLEC12B Fusion Protein Ag23396 | |
Primary | |
-20°C | |
CLEC12B |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CLEC12B, Macrophage antigen H, UNQ5782 | |
CLEC12B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |