missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLEC12B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 26077-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cell surface receptor that protects target cells against natural killer cell-mediated lysis. Modulates signaling cascades and mediates tyrosine phosphorylation of target MAP kinases.Specifica
CLEC12B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CLEC12B | |
CLEC12B, Macrophage antigen H, UNQ5782 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
387837, 502900, 71183 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.35 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q149M0, Q2HXU8 | |
CLEC12B | |
CLEC12B Fusion Protein Ag23396 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto