Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps feature a wide mouth for easy removal of contents.
31.00€ - 219.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass (Type 3) |
Colore chiusura | White |
Closure Included | Yes |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16124377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911453A |
30 mL | 48 |
134.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16134377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911454A |
60 mL | 48 |
52.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16164387
![]() |
Fisherbrand™
FB02911467A |
120 mL | 144 |
182.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16144377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911455A |
120 mL | 24 |
31.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16174387
![]() |
Fisherbrand™
FB02911468A |
240 mL | 96 |
219.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 27-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16154377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911456A |
240 mL | 24 |
64.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16184387
![]() |
Fisherbrand™
FB02911469A |
480 mL | 48 |
125.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16164377
![]() |
Fisherbrand™
FB02911457A |
480 mL | 24 |
69.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Graduated in both milliliters and ounces
- Clear glass bottles are designed with a slight shoulder for easy pouring and handling
- Wide mouth facilitates easy mixing, handling, and transfer of contents
Specifica
Clear | |
White | |
Yes | |
Graduated Bottle | |
Polypropylene |
Glass (Type 3) | |
Yes | |
Wide | |
Pulp/Vinyl |