Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Quantità:
24
48
96
144
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 35 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 25 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 85 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 48 |
Colore chiusura | White |
Finitura collo | 38-400 |