Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
1595.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors |
Materiale | Polyester |
Sterilità | Non-sterile |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Codice del prodotto | Marca | Monouso | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Monouso | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17793799
|
Purus™
CRS-L-S |
Reusable | Small |
1595.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17783799
|
Purus™
CRS-L-M |
Reusable | Medium |
1595.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17773799
|
Purus™
CRS-L-L |
Reusable | Large |
1595.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17703809
|
Purus™
CRS-L-XL |
Reusable | X-Large |
1595.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Available in both disposable and launderable styles
- Made from 100% polyester
- Cleanroom compatible
- Comfortable for extended use
- No particle generation
Specifica
White | |
Polyester | |
Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors | |
Non-sterile |