Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
Marca:  Purus™ CRS-L-L
Codice prodotto. 17773799
  • 1595.00€ / 200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in both disposable and launderable styles
  • Made from 100% polyester
  • Cleanroom compatible
  • Comfortable for extended use
  • No particle generation
Specifica
Specifica
Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors
Large
Non-sterile
Launderable Cleanroom Socks
200 Pair/Cs
Polyester
Reusable
1 Pair/Bag, 200 Pair/Cs
Class 10-1000 (ISO 4-6)