Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
69.55€ - 82.15€
Specifica
Capacità Boxes
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyrogenic Freezers
Altezza (sistema metrico) 50 mm (Box)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
11567234
Vedere i documenti
Tenak™
TE21418
Boxes
82.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
15260474
Vedere i documenti
Tenak™
TE21410
Boxes
69.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
15270474
Vedere i documenti
Tenak™
TE21412
Boxes
73.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
15280474
Vedere i documenti
Tenak™
TE21414
Boxes
76.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With a locking rod to secure the cryoboxes
  • These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
  • Max. footprint of 83 x 83 mm
Specifica
Specifica
Boxes
Stainless Steel
Cyrogenic Freezers
50 mm (Box)