Learn More
Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height
Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE21410
Codice prodotto. 15260474
  • 69.55€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With a locking rod to secure the cryoboxes
  • These racks are for half sized boxes with 5 x 5 cell divider
  • Max. footprint of 83 x 83 mm
Specifica
Specifica
Boxes
9
83 x 83 x 500 mm
Stainless Steel
Cyrogenic Freezers
50 mm (Box)