Learn More
Zwiebel™ Class M2 Weight Set
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M2 Weights are ideal for the verification or calibration of class M3 weights.
197.00€ - 377.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11830942
|
Zwiebel™
PBI5683C |
1 to 100 g |
320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11800952
|
Zwiebel™
PBI5683M |
1 to 200 g |
289.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11800962
|
Zwiebel™
PBI56842 |
1 to 500 g |
377.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11840932
|
Zwiebel™
PBI56833 |
1 to 50 g |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Class M2 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |