Learn More
Zwiebel™ Class M2 Weight Set
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M2 Weights are ideal for the verification or calibration of class M3 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI5683M
215.86 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11800952
  • 289.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class M2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
1 to 200 g
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II