Learn More
Zwiebel™ Class M2 Weight Set
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M2 Weights are ideal for the verification or calibration of class M3 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI56842
Codice prodotto. 11800962
  • 377.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Class M2 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
1 to 500 g
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II