Learn More
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
57.10€ - 190.00€
Specifica
Classe B
Autoclavabile Autoclavable
Temperatura max 121°C
Forma Round
Scale Color Blu
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10419862
Vedere i documenti
BRAND™
34728
50 mL N/A N/A N/A
11738148
Vedere i documenti
BRAND™
34754
500 mL N/A N/A N/A
12603576
Vedere i documenti
BRAND™
34762
1000 mL N/A N/A N/A
11768158
Vedere i documenti
BRAND™
34738
100 mL N/A N/A N/A
11728148
Vedere i documenti
BRAND™
34748
250 mL N/A N/A N/A
10517271
Vedere i documenti
BRAND™
34708
10 mL N/A N/A N/A
10558351
Vedere i documenti
BRAND™
34720
25 mL N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Tall form graduated cylinder with spout
  • PMP (Polymethylpentene) construction
  • Hexagonal base
  • Blue printed scale
  • Meets DIN 12 681 ISO 6706
  • Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits
  • Clean at a maximum tempertature of 60°C to preserve markings and inscriptions
Specifica
Specifica
B
121°C
Blu
Graduated Measuring Cylinder
Autoclavable
Round
Esagonale