Learn More
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders
Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Marca:  BRAND™ 34708
57.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10517271
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tall form graduated cylinder with spout
  • PMP (Polymethylpentene) construction
  • Hexagonal base
  • Blue printed scale
  • Meets DIN 12 681 ISO 6706
  • Autoclaving up to 121°C will not cause permanently exceeded error limits
  • Clean at a maximum tempertature of 60°C to preserve markings and inscriptions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mL
±0.2 mL
B
10
Autoclavable
Round
Esagonale
Graduated Measuring Cylinder
PMP
DIN 12681, ISO 6706
To Contain
0.2 mL
121°C
Blu
145 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Class B PMP Tall Form Measuring Cylinders > Capacity (Metric): 10 mL