Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
74.35€ - 327.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 85 μm |
Assorbente | Chromabond HR-X |
Tipo | Solid Phase Extraction Column |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12837831
|
Macherey-Nagel™
730935 |
1 mL | Adsorbent Weight: 100mg |
95.55€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12827901
|
Macherey-Nagel™
730941 |
15 mL | Adsorbent Weight: 1g |
327.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12847831
|
Macherey-Nagel™
730940 |
15 mL | Adsorbent Weight: 500mg |
196.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12431648
|
Macherey-Nagel™
730931 |
3 mL | Adsorbent Weight: 200mg |
118.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12887761
|
Macherey-Nagel™
730934 |
1 mL | Adsorbent Weight: 30mg |
74.35€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12411658
|
Macherey-Nagel™
730937 |
3 mL | Adsorbent Weight: 500mg |
168.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12491648
|
Macherey-Nagel™
730936 |
3 mL | Adsorbent Weight: 60mg |
112.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12421658
|
Macherey-Nagel™
730938 |
6 mL | Adsorbent Weight: 200mg |
160.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12451658
|
Macherey-Nagel™
730939 |
6 mL | Adsorbent Weight: 500mg |
240.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifications
SPE | |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
1000 m2/g |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond HR-X | |
Spherical |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.