Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730935
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1 mL | |
Adsorbent Weight: 100mg | |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
55 to 60 Å |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond HR-X | |
Spherical | |
1000 m2/g |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column > Column Capacity: 1mL; Adsorbent Weight: 100mg