Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves.
2515.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione | 5 μL Loop |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC |
Tipo | Microbore Injector/Switching Valve |
Codice del prodotto | Marca | Materiale statore | Attuazione | No. of Ports | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale statore | Attuazione | No. of Ports | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10289274
|
Thermo Scientific™
C2-1000EP |
N60 Stainless | Microelectric | 10 Ports | N/A | ||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves. It can be actuated manually or with a microelectronic actuator. With 1/16 in. fittings and 0.010 in. ports, it is available in six-port or ten-port configurations and includes a 5μL sample loop.
- 1/16 in. fittings
- 0.010 in. ports
- Available in 6-port or 10-port configurations
- Available with manual or microelectric actuator
Specifica
5 μL Loop | |
HPLC | |
Microbore Injector/Switching Valve |