Learn More
Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves.
Marca:  Thermo Scientific™ C2-1000EP
Codice prodotto. 10289274
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Cheminert™ Model C2 Microbore Injectors as injectors or switching valves. It can be actuated manually or with a microelectronic actuator. With 1/16 in. fittings and 0.010 in. ports, it is available in six-port or ten-port configurations and includes a 5μL sample loop.
  • 1/16″ fittings
  • 0.010″ ports
  • Available in 6-port or 10-port configurations
  • Available with manual or microelectric actuator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Microelectric
HPLC
10 Ports
5 μL Loop
Microbore Injector/Switching Valve
N60 Stainless