Learn More
Cesium iodide, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
65.22€ - 184.92€
Identificatori chimici
CAS | 7789-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | CsI |
Molecular Weight (g/mol) | 259.81 |
Numero MDL | MFCD00010962 |
InChI Key | XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l |
PubChem CID | 24601 |
IUPAC Name | cesium;iodide |
SMILES | [I-].[Cs+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10554131
|
Thermo Scientific Acros
192050250 |
25 g | Glass bottle |
65.22€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10564131
|
Thermo Scientific Acros
192051000 |
100 g | Glass bottle |
184.92€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-17-5 | |
259.81 | |
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M | |
24601 | |
[I-].[Cs+] |
CsI | |
MFCD00010962 | |
cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l | |
cesium;iodide |
Specifica
1280.0°C | |
626.0°C | |
7789-17-5 | |
Crystalline Powder | |
CsI | |
MFCD00010962 | |
cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l | |
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M | |
cesium;iodide | |
24601 | |
99.9% |
Cesium iodide | |
99.9% | |
White | |
99.9% | |
CsI | |
15, 2013 | |
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone | |
[I-].[Cs+] | |
259.81 | |
259.8 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Suspected of damaging fertility or the unborn child if inhaled.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Obtain special instructions before use.
Use personal protective equipment as required.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 232-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium iodide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.