Learn More
Cesium iodide, 99.9%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10564131
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-17-5
Formula molecolare CsI
Molecular Weight (g/mol) 259.81
Numero MDL MFCD00010962
InChI Key XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC Name cesium;iodide
SMILES [I-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1280.0°C
Materiale o nome chimico Cesium iodide
Punto di fusione 626.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CsI
Indice di Merck 15, 2013
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
Peso formulazione 259.8
Percent Purity 99.9%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.