Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
18092.08€ - 18659.34€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Controllo dell'ossigeno Yes
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Door Style Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Door Style Include Prezzo Quantità e disponibilità  
16306345
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
6731001081
EU Right-Sided Handle Inner door with 8 segments
18659.34€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
16316345
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
6731001082
GB Right-Sided Handle Inner door with 8 segments
18659.34€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
16326345
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
6731001091
EU Left-Sided Handle Inner door with 8 segments
18659.34€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
16366335
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
6731001041
EU Right-Sided Handle Inner door with 4 segments
18092.08€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16376335
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
6731001042
GB Right-Sided Handle Inner door with 4 segments
18092.08€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
16386335
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
6731001051
EU Left-Sided Handle Inner door with 4 segments
18092.08€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Oxygen control
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
Specifica
Specifica
170 L
Sensore IR
Ambient +4° to 50°C
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz
Acciaio inox
Yes
VisioNize™ touch interface
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)