Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
Marca:  Eppendorf™ 6731001081
14014.88 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16306345
  • 18659.34€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Oxygen control
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
170 L
Sensore IR
EU
VisioNize™ touch interface
Inner door with 8 segments
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Acciaio inox
Yes
Ambient +4° to 50°C
Right-Sided Handle
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control > Plug Type: EU; Right-Sided Handle; Inner Door with 8 Segments