Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellcoat™
Migliore adesione cellulare e imitazione dell'ambiente cellulare in vivo. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellcoat™ possono essere utilizzate per studi di differenziazione cellulare, interazioni con matrice cellulare, dosaggio dei ricettori, espressione genica e modifica genetica, embriogenesi e sviluppo degli organi, saggi di sensibilità e screening delle droghe e coltura di cellule tumorali primarie.
82.50€ - 625.49€
Specifica
Materiale Polistirene
Stile collo Canted
Rivestimento superficiale Collagen Type I Protein
Graduated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Include Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Include Volume (sistema metrico) di lavorazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10621512
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
658950
250 ml Writing area; Red filter screw cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11719492
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
690950
50 mL Red filter screw cap 5 to 10 mL
625.49€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Promozione dell’adesione cellulare, della proliferazione e della crescita delle cellule endoteliali, degli epatociti, delle cellule muscolari e delle cellule di feocromocitoma (PC12) e di altri tipi di cellule
  • Durata di conservazione: 24 mesi a temperatura ambiente
  • Coltivazione cellulare in terreno di coltura privo di siero o a concentrazione sierica ridotta
  • Collagene I, coda di ratto
  • Aumenta l’efficacia dell’isolamento e della coltivazione
  • Prodotti pronti all’uso: utilizzo immediato, risparmio di tempo  
  • Qualità costante 
  • Conservabili a temperatura ambiente
Specifica
Specifica
Polistirene
Canted
Collagen Type I Protein
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellcoat™