Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellcoat™
Migliore adesione cellulare e imitazione dell'ambiente cellulare in vivo. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellcoat™ possono essere utilizzate per studi di differenziazione cellulare, interazioni con matrice cellulare, dosaggio dei ricettori, espressione genica e modifica genetica, embriogenesi e sviluppo degli organi, saggi di sensibilità e screening delle droghe e coltura di cellule tumorali primarie.
Marca:  Greiner Bio-One 690950
Codice prodotto. 11719492
  • 625.49€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Promotion of cell adhesion, proliferation and growth of endothelial cell, hepatocytes, muscle cells, pheochromocytoma cells (PC12) and other cell types
  • Shelf life: 24 months at room temperature
  • Cell cultivation in serum-free or serum-reduced medium
  • Rat tail Collagen Type I
  • Increase in isolation and cultivation efficiency
  • Ready-to-use products: immediate use, time-saving 
  • Consistent quality 
  • Storable at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL
Red filter screw cap
50 Pack
Collagen Type I Protein
5 to 10 mL
Polystyrene
Canted
50