Learn More
CD56/NCAM-1 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD56/NCAM-1 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
127.50€ - 692.00€
Spécification
Antigène CD56 Ab-4
Clone 56C04; same as 123A8
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12679096
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-P0
Concentrated 100 μL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12609106
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-P1ABX
Concentrated 100 μL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12619106
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-PABX
Concentrated 200 μL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12699096
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-P1
Concentrated 500 μL
445.00€
500µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12689096
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-P
Concentrated 1 mL
692.00€
1mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12659106
Afficher les documents
Epredia
MS-1149-R7
Prediluted 7 mL
408.00€
7mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. NCAM (CD56) is reported to express on most neuroectodermal derived cell lines, tissues, and neoplasms such as retinoblastoma, medullblastoma, astrocytoma, and neuroblastoma. It is also expressed on some mesodermally derived tumors such as rhabdomyosarcoma and also on natural killer cells.
Host Species: Mouse
Clone: 56C04; same as 123A8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
Molecular Weight: 180, 145 and 125 kDa
Positive Control: Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
CD56 Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
56C04; same as 123A8
Monoclonal
Mouse
Cell Adhesion
Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
Primary
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis