Learn More
CD56/NCAM-1 Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD56/NCAM-1 Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
Marque:  Epredia MS-1149-P1
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12699096
  • 445.00€ / 500µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. NCAM (CD56) is reported to express on most neuroectodermal derived cell lines, tissues, and neoplasms such as retinoblastoma, medullblastoma, astrocytoma, and neuroblastoma. It is also expressed on some mesodermally derived tumors such as rhabdomyosarcoma and also on natural killer cells.
Host Species: Mouse
Clone: 56C04; same as 123A8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
Molecular Weight: 180, 145 and 125 kDa
Positive Control: Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD56 Ab-4
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Cell Adhesion
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
56C04; same as 123A8
Unconjugated
Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
IVD
Primary
Concentrated
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis