Learn More
Cytiva Cassette
For use with the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system. Cytiva Cassettes are available for Deep-Well Plates or 3mL Tubes for large-scale processing of samples in chromatography applications. Pack of 2.
157.00€ - 159.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography Applications |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Chromatography System |
Tipo | Cassette |
Quantità | 2/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12229319
|
Cytiva
28954212 |
Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Chromatography System | For Use With 24, 48 or 96 deep-well plate |
157.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11949155
|
Cytiva
28-9564-27 |
Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Chromatography System | For Use With 3 mL tubes |
159.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Cytiva Cassettes are available in packs of two (2) for large-scale processing of samples in chromatography applications using the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system.- For Deep-Well Plates (in Flexible fraction collector): Holds 24, 48 or 96 deep-well plate
- For 3mL Tubes: Holds up to 40 tubes
Specifica
Chromatography Applications | |
Fraction Collector F9-C and ÄKTA Avant Chromatography System | |
Cassette | |
2/Pk. |