Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1 Inhibitor I
64.55€ - 249.00€
Identificatori chimici
CAS | 143313-51-3 |
---|---|
Formula molecolare | C23H32N4O8 |
Sinonimo | Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15406369
|
Thermo Scientific Chemicals
J64407.M^ |
1 mg |
64.55€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15496359
|
Thermo Scientific Chemicals
J64407.#0 |
5 mg |
249.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
143313-51-3 | |
C23H32N4O8 | |
Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO |
Specifica
White | |
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5 | |
C23H32N4O8 | |
Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO | |
Powder | |
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O | |
492.53 |
-30°C to -10°C | |
143313-51-3 | |
492.52 | |
Moisture Sensitive | |
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N | |
(3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C