Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-1 Inhibitor I
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J64407.M^
64.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 1 mg
Codice prodotto. 15406369
  • 64.55€ / 1mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
143313-51-3
C23H32N4O8
Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Specifica
1 mg
-30°C to -10°C
143313-51-3
492.52
Moisture Sensitive
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
(3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid
White
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspases-1, -4 and -5
C23H32N4O8
Ac-YVAD-CHO; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Powder
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
492.53
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti