Learn More
Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 147.74€
Identificatori chimici
CAS | 7789-77-7 |
---|---|
Formula molecolare | CaHO4P·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 172.09 |
Numero MDL | MFCD00149621 |
InChI Key | XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen |
PubChem CID | 104805 |
ChEBI | CHEBI:4496 |
IUPAC Name | calcium;hydrogen phosphate;dihydrate |
SMILES | O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10549423
|
Thermo Scientific Acros
389830010 |
1 kg | Flacone in plastica |
43.92€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10330584
|
Thermo Scientific
389830050 |
5 kg | Plastic drum |
147.74€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7789-77-7 | |
172.09 | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
104805 | |
calcium;hydrogen phosphate;dihydrate |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
CHEBI:4496 | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] |
Specifica
Calcium phosphate, dibasic dihydrate | |
White | |
98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) | |
CaHPO4·2H2O | |
calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen | |
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L | |
calcium;hydrogen phosphate;dihydrate | |
104805 | |
172.09 | |
Ultrapuro | |
24.5% to 26.5% (800°C) |
7789-77-7 | |
Powder | |
CaHO4P·2H2O | |
MFCD00149621 | |
Solubility in water: 0.2g/L (25°C) | |
O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2] | |
172.09 | |
CHEBI:4496 | |
≥98% | |
Calcium: positive, Phosphate: positive |
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Warning
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.