Learn More
Calcium phosphate, dibasic dihydrate, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10330584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-77-7
Formula molecolare CaHO42H2O
Molecular Weight (g/mol) 172.09
Numero MDL MFCD00149621
InChI Key XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC Name calcium;hydrogen phosphate;dihydrate
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Formula lineare CaHPO4·2H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Peso formulazione 172.09
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Identificazione Calcium: positive, Phosphate: positive
Perdita alla combustione 24.5% to 26.5% (800°C)
Imballaggio Plastic drum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.