Learn More
Calcium Hypochlorite, Technical, Fisher Chemical™
24.45€ - 35.90€
Identificatori chimici
CAS 7778-54-3
Formula molecolare CaCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.98
Numero MDL 10900
InChI Key ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name calcium dihypochlorite
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11418103
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
C/1720/53
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10673933
SDS Vedere i documenti
Fisher Chemical
C/1720/60
1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Identificatori chimici
7778-54-3
142.98
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
CaCl2O2
10900
calcium dihypochlorite
Specifica
100°C
White
Solid
10900
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
142.98
Recipiente per polveri in plastica
7778-54-3
11.4
CaCl2O2
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
calcium dihypochlorite
142.98g/mol
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Calcium hypochlorite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.