Learn More
Calcium Hypochlorite, Technical, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10673933 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
1 kg, 1kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Identificatori chimici
CAS 7778-54-3
Formula molecolare CaCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.98
Numero MDL 10900
InChI Key ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name calcium dihypochlorite
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Specifica
Punto di fusione 100°C
Colore White
pH 11.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 142.98g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hypochlorite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
Calcium Hypochlorite, Technical, Fisher Chemical™ >