Learn More
Calcium hypochlorite, tech., granular, 65% available chlorine, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
20.40€ - 223.11€
Identificatori chimici
CAS | 7778-54-3 |
---|---|
Formula molecolare | CaCl2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 142.98 |
Numero MDL | MFCD00010900 |
InChI Key | ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor |
PubChem CID | 24504 |
IUPAC Name | calcium;dihypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10195310
|
Thermo Scientific Acros
300341000 |
100 g | Flacone in plastica |
20.40€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626291
|
Thermo Scientific Acros
300340010 |
1 kg | Flacone in plastica |
68.04€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10417772
|
Thermo Scientific Acros
300340050 |
5 kg | Flacone in plastica |
223.11€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazioneIdentificatori chimici
7778-54-3 | |
142.98 | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
24504 | |
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] |
CaCl2O2 | |
MFCD00010900 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor | |
calcium;dihypochlorite |
Specifica
Calcium hypochlorite | |
tech. | |
Green or White | |
Granular Solid or Granules | |
Ca(OCl)2 | |
11,107 | |
calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor | |
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N | |
calcium;dihypochlorite | |
24504 | |
≥65% (available Cl) |
100°C | |
7778-54-3 | |
∼11.6 (1% aq. soln.) | |
CaCl2O2 | |
MFCD00010900 | |
15,1676 | |
Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol | |
[O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2] | |
142.98 | |
142.98 | |
Caratteristiche |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Very toxic to aquatic life.
May intensify fire; oxidizer.
Contact with acids liberates toxic gas.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-908-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NH3485000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Calcium hypochlorite
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.